분자량
antigen ~17 kDa
종 반응성
bovine, human, Caenorhabditis elegans, frog, mouse, rat, Drosophila, chicken
농도
2-2.5 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using NIH3T3 mouse fibroblast cell line treated with sodium butyrate
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line treated with sodium butyrate
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
acetylation (Lys9)
유전자 정보
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
일반 설명
- indirect immunofluorescence at a dilution of 1:1,000 using NIH3T3 mouse fibroblast cell line treated with sodium butyrate
- microarray
- western blot at a dilution of 1:1,000 using whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line treated with sodium butyrate
면역원
애플리케이션
- indirect immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable