주요 문서
J1875
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
certified by the Biological Stain Commission, powder
동의어(들):
Jenner Stain, Eosin−Methylene Blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.47
제품명
Jenner′s stain, certified by the Biological Stain Commission
Grade
certified by the Biological Stain Commission
Quality Level
양식
powder
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Certified for use in staining blood smears.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)