제품명
Lys-Ala-Arg-Val-Nle-p-nitro-Phe-Glu-Ala-Nle amide, ≥97% (HPLC)
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)NC(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C49H83N15O13/c1-7-9-15-33(40(52)67)58-41(68)29(6)57-44(71)36(22-23-38(65)66)60-47(74)37(26-30-18-20-31(21-19-30)64(76)77)62-45(72)34(16-10-8-2)61-48(75)39(27(3)4)63-46(73)35(17-13-25-55-49(53)54)59-42(69)28(5)56-43(70)32(51)14-11-12-24-50/h18-21,27-29,32-37,39H,7-17,22-26,50-51H2,1-6H3,(H2,52,67)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,68)(H,59,69)(H,60,74)(H,61,75)(H,62,72)(H,63,73)(H,65,66)(H4,53,54,55)/t28-,29-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-/m0/s1
InChI key
MJGGTDHEIUOPEB-WBMHOGBOSA-N
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.