제품명
Calcein Blue, fluorescent dye
Quality Level
양식
powder
기술
titration: suitable
색상
white to light yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
형광
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
적합성
suitable for indicator for EDTA titration
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc12
InChI
1S/C15H15NO7/c1-8-4-14(22)23-15-9(8)2-3-11(17)10(15)5-16(6-12(18)19)7-13(20)21/h2-4,17H,5-7H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
RJPSHDMGSVVHFA-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.