M3781
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
lyophilized powder
동의어(들):
6α-Methylprednisolone sodium succinate, MPSL, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥98.00% (TLC)
양식
lyophilized powder
기술
toxicology assay: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].C[C@H]1CC2C3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC([O-])=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
InChI key
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges