생물학적 소스
synthetic
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥98%
형태
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
응용 분야
cell analysis
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- to stimulate RPMI 8226.1 cells in order to govern the expression of human interleukin-10 (IL-10) gene
- to induce depletion of CD14+ CD16+ monocytes
- to study its effect on behavioral and sensory afferent hypersensitivity
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Adrenal gland,Immune system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2