product name
Neocarzinostatin from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
Quality Level
분석
≥90% (SDS-PAGE)
형태
solution
농도
~0.5 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
동작 모드
DNA synthesis | interferes
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C35H35NO12/c1-16-12-19(42-4)14-22-20(16)8-9-23(37)27(22)32(40)45-24-13-18-10-11-35(26-15-43-34(41)46-26)25(48-35)7-5-6-21(18)31(24)47-33-28(36-3)30(39)29(38)17(2)44-33/h8-9,12-14,17,21,24-26,28-31,33,36-39H,6,15H2,1-4H3/t17-,21?,24-,25-,26-,28-,29+,30-,31-,33-,35+/m1/s1
InChI key
BLXZMHNVKCEIJX-PNKAXBHOSA-N
애플리케이션
- as a DNA damaging agent to treat human fibroblast GM0637 cells
- as a radiomimetic antibiotic to induce DNA damage
- in combination with Vγ2Vδ2 T cells to determine the cytotoxicity in ovarian cancer cells
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.