분석
≥98% (TLC)
양식
powder
색상
white to off-white
mp
167-171 °C (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL
0.1 M HCl: 20 mg/mL
acetic acid: 50 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
Novartis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
InChI key
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , HTR1A(3350)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.