클론
DO-1, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~53 kDa
종 반응성
human
농도
~2 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total cell extract of A431 cells
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP53(7157)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- semi-dry western blotting
- immunoblotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
- flow cytometry
- chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.