클론
PAb1801, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~53 kDa
종 반응성
human
농도
~2 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total cell extract of A431 cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TP53(7157)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissues. It is a tetrameric nuclear DNA-binding phosphoprotein. The gene encoding it is localized on human chromosome 17p13.1 and mouse chromosome 11.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
이미 열람한 고객
문서
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.