PZ0311
PF-05089771
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[2-(3-Amino-1H-pyrazol-4-yl)-4-chlorophenoxy]-5-chloro-2-fluoro-N-4-thiazolyl-benzenesulfonamide 4-methylbenzenesulfonate (1:1), 4-[2-(5-Amino-1H-pyrazol-4-yl)-4-chloro-phenoxy]-5-chloro-2-fluoro-N-thiazol-4-yl-benzenesulfonamide p-toluene sulfonate salt, PF-05089771 p-toluene sulfonate salt
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
ClC1=CC(C2=C(N)NN=C2)=C(OC3=C(Cl)C=C(S(NC4=CSC=N4)(=O)=O)C(F)=C3)C=C1.CC5=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C5
InChI
1S/C18H12Cl2FN5O3S2.C7H8O3S/c19-9-1-2-14(10(3-9)11-6-24-25-18(11)22)29-15-5-13(21)16(4-12(15)20)31(27,28)26-17-7-30-8-23-17;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8,26H,(H3,22,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
NVKBPDYKPNYMDR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)