분자량
antigen ~74 kDa (synapsin IIa)
종 반응성
human, mouse, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.5 mg/mL
기술
western blot: 0.25-0/5 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing human synapsin II, mouse brain extract (S1 fraction), and rat PC12 cell lysate
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SYN2(6854)
mouse ... Syn2(20965)
rat ... Syn2(29179)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable