주요 문서
S5633
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
동의어(들):
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
231.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품명
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
분석
≥99% (TLC)
Quality Level
양식
powder
색상
white
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)