분자량
antigen ~250 kDa
종 반응성
human, mouse
기술
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of differentiated mouse C2 cells
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SVIL(6840)
mouse ... Svil(225115)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable