product name
Sandoz 58-035, >98% (HPLC), powder
Quality Level
분석
>98% (HPLC)
형태
powder
색상
white
solubility
DMSO: 16 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
Novartis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)CCC(=O)NC(Cc1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C30H47NOSi/c1-5-6-7-8-9-10-11-15-23-33(3,4)24-22-30(32)31-29(28-16-13-12-14-17-28)25-27-20-18-26(2)19-21-27/h12-14,16-21,29H,5-11,15,22-25H2,1-4H3,(H,31,32)
InChI key
NBYATBIMYLFITE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SOAT1(6646)
rat ... Soat1(81782)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research