주요 문서
SAB5700655
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC1/Porin antibody produced in rabbit
동의어(들):
PORIN, VDAC-1, VDAC1, VDAC1 / Porin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
30
종 반응성
human, mouse, rat
농도
1.39 mg/ml
기술
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VDAC1(7416)
일반 설명
This gene encodes a voltage-dependent anion channel protein that is a major component of the outer mitochondrial membrane. The encoded protein facilitates the exchange of metabolites and ions across the outer mitochondrial membrane and may regulate mitochondrial functions. This protein also forms channels in the plasma membrane and may be involved in transmembrane electron transport. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Multiple pseudogenes of this gene are found on chromosomes 1, 2 3, 6, 9, 12, X and Y.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-283 of human VDAC1 / Porin (NP_003365.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)