SML1229
2′,3′-cGAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2′,5′-3′,5′-cGAMP, Cyclic [G(2′,5′)pA(3′,5′)p], cGAMP(2′-5′), c[G(2′,5′)pA(3′,5′)p] sodium salt
About This Item
추천 제품
설명
contains 0.5μmol of powder (approx. 0.335mg)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](OP(OC[C@@H]4[C@@H](O5)[C@@H](O)[C@H](N6C=NC7=C6N=CN=C7N)O4)(O)=O)[C@H](O)[C@H]3COP5(O)=O
InChI
1S/C20H24N10O13P2/c21-14-8-15(24-3-23-14)29(4-25-8)18-11(32)12-7(41-18)2-39-45(36,37)43-13-10(31)6(1-38-44(34,35)42-12)40-19(13)30-5-26-9-16(30)27-20(22)28-17(9)33/h3-7,10-13,18-19,31-32H,1-2H2,(H,34,35)(H,36,37)(H2,21,23,24)(H3,22,27,28,33)/t6-,7-,10-,11-,12-,13-,18-,19-/m1/s1
InChI key
XRILCFTWUCUKJR-INFSMZHSSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.