₩1,761,939
재고 정보
예상 입고일2025년 2월 17일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥80% (SDS-PAGE)
형태
frozen liquid
분자량
~16.6 kDa
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
300 μg/mL
기술
western blot: suitable
색상
clear colorless
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable