T0397
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
동의어(들):
3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine sodium salt, Sodium levothyroxine, T4
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
분석
≥98%
양식
powder
효능
5-50 ng/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
207-210 (dec.) (lit.)
solubility
cell culture medium: 0.1 mg/mL
H2O: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChI key
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
유전자 정보
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
재구성
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1
표적 기관
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)