항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
JDR.3B8, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
bovine, pig, chicken, human, rat, mouse
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a chicken fibroblast extract or a chicken brain microtubule proteins preparation
동형
IgG2b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2b(291081) , Tubb2c(296554)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblot
- immunofluorescence technique
- immunohistochemistry.
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.