추천 제품
사용
1 kit sufficient for 1,000 tests
Quality Level
포장
pkg of 1 kit
저장 조건
dry at room temperature
λmax
570 nm
응용 분야
cell analysis
detection
검출 방법
colorimetric
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C
이미 열람한 고객
문서
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
암, 신경과학, 줄기 세포 연구 응용분야를 위한 세포 증식(BrdU, MTT, WST1), 세포 생존성, 세포 독성 실험용 세포 기반 분석법.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.