생물학적 소스
Streptomyces sp.
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
형태
liquid
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hydroscopic.)
농도
~1 mg/mL in DMSO
색상
colorless
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
동작 모드
cell membrane | interferes
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup