제품명
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
hVIN-1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 116 kDa
종 반응성
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HS-68 human fibroblast cell culture
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HS-68 total cell extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
응용 분야
research pathology
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)