Z2001
Zonisamide sodium salt
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide sodium-potassium salt, Aleviatin sodium-potassium salt, Exceglan sodium-potassium salt, Excegram sodium-potassium salt
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: >5 mg/mL
주관자
Eisai
SMILES string
[Na]NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N2O3S.Na/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7;/h1-4H,5H2,(H-,9,11,12);/q-1;+1
InChI key
ZVBIRPKGWOVBLG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)