주요 문서
Z740218
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
동의어(들):
Preparative Thin-Layer Chromatography Glass Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05744.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
500 μm
공극 크기
60 Å
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany