material
fused silica tubing
구성
phenyl/methyl (deactivated)
포장
pkg of 1 ea
파라미터
360 °C max. temp.
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
15 m × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.