material
clear glass vial
styrene-butadiene septum
특징
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
포장
pkg of 12 ea
O.D. × H
16 mm × 40 mm
용적
1 mL
피팅
thread for 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Micro Reaction Vessel of volume 1 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
- Constructed of heavy wall borosilicate glass.
- Supplied with black phenolic solid top cap.
- Can be autoclaved or centrifuged.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.