주요 문서
41467
Supelco
Harmane
analytical standard
동의어(들):
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 2-Methyl-β-carboline, Aribine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
Beilstein:
143898
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
SMILES string
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
InChI key
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
I1 imidazoline binding site agonist.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)