Key Documents
43044
Supelco
all-cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid
analytical standard
동의어(들):
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid, DTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H36O2
CAS Number:
Molecular Weight:
332.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
분석
≥97% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)