주요 문서
47302
Supelco
Polar Column Test Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in dichloromethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 2 mL
농도
500 μg/mL each component in dichloromethane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
분석물
설명
    2,6-Dimethylaniline
    2,6-Dimethylphenol
    Eicosane
    Heptadecane
    Hexadecane
    Octadecane
    1-Octanol
    2-Octanone
    Pentadecane
    모두 보기 (9)
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)