주요 문서
505595
Supelco
Supelclean LC-WCX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
polypropylene tube
Quality Level
구성
bed wt., 100 mg
포장
pk of 108
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
1 mL
기질
silica gel
기질 활성군
WCX phase
carboxylic acid, Na+ counterion
직경
40-45 μm
공극 크기
60 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
ion exchange
ion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
프로토콜
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.