제품명
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L86
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
hydroxy, penta- phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
관련 제품
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
프로토콜
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.