주요 문서
57608-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 2 mL, PE frit included, pk of 50
동의어(들):
reversible empty SPE cartridge tube, 3 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115724
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
설명
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
포장
pk of 50
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
2 mL
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)