주요 문서
854178-U
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix)
gold seal (magnetic with 5 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE-faced butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
경도
50 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
직경 × 두께
20 mm × 3.0 mm
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with CTC 500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)