기술
GC/MS: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 0.5 g dried cannabis in 10 mL headspace vial
SPME fiber: Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), 50/30 μm (57298-U)
extraction: 20 min, headspace, 40 °C
desorption process: 3 min, 270 °C
sample preparation: 30 min equilibration at 40 °C prior to extraction
sample preparation: fiber postbake after extraction, 3 min at 270 °C
column: Equity-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28047-U)
oven: 60 °C (2 min), 5 °C/min to 275 °C (5 min)
inj. temp.: 270 °C
detector: MSD
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min constant flow
liner: 0.75 mm ID, SPME
응용 분야
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
분석 메모
법적 정보
분석물
SPME 파이버
부속물
표준
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.