주요 문서
PHL80099
(−)-Carvone
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(−)-p-Mentha 6,8-diene 2-one, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, Carvol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
2206714
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
PhytoLab
bp
228-230 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha zingiber
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)