추천 제품
Grade
primary reference standard
vapor density
4.62 (vs air)
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
817 °F
expl. lim.
5.6 %
제조업체/상표
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI key
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.