주요 문서
PHL82729
Anthraquinone
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
Beilstein:
390030
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
vapor density
7.16 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 190 °C)
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
제조업체/상표
PhytoLab
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)