주요 문서
SU860144
Supelco
Short thread autosampler vial, clear glass, 11.6 x 32 mm (vial only)
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121806
NACRES:
NB.11
material
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
특징
graduated with marking spot
포장
pkg of 1000 ea
직경 × 높이 × I.D.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
용적
0.2 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)