1260001
USP
Ethinyl estradiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
17α-Ethynylestradiol, 17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 19-Nor-1,3,5(10),17α-pregnatrien-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethinyl estradiol
제조업체/상표
USP
mp
182-183 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Desogestrel and Ethinyl Estradiol Tablets
- Drospirenone and Ethinyl Estradiol Tablets
- Ethinyl Estradiol
- Ethinyl Estradiol Tablets
- Ethynodiol Diacetate and Ethinyl Estradiol Tablets
- Levonorgestrel and Ethinyl Estradiol Tablets
- Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객