1268819
USP
Etoposide Phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
(5R,5aR,8aR,9S)-9-[4,6-O-(R)-Ethylidene-D-glucopyranosyloxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-[3,5-dimethoxy-4-(phosphonooxy)phenyl]furo[3’,4’:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one)
About This Item
추천 제품
API family
etoposide
양식
solid
제조업체/상표
USP
SMILES string
[P](=O)(Oc1c(cc(cc1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@@H]([C@@H](c6c2cc7c(c6)OCO7)O[C@@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](OC5)C)[C@@H]([C@H]4O)O)COC3=O)OC)(O)O
InChI
1S/C29H33O16P/c1-11-38-9-20-27(42-11)23(30)24(31)29(43-20)44-25-14-7-17-16(40-10-41-17)6-13(14)21(22-15(25)8-39-28(22)32)12-4-18(36-2)26(19(5-12)37-3)45-46(33,34)35/h4-7,11,15,20-25,27,29-31H,8-10H2,1-3H3,(H2,33,34,35)/t11-,15+,20-,21-,22+,23-,24-,25-,27-,29+/m1/s1
InChI key
LIQODXNTTZAGID-OCBXBXKTSA-N
일반 설명
애플리케이션
- Etoposide Phosphate for Injection
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.