1431556
USP
Methyl oleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Methyl cis-9-octadecenoate, Oleic acid methyl ester
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
vapor pressure
10 mmHg ( 205 °C)
API family
methyl oleate
제조업체/상표
USP
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate