탄수화물 표준 물질
당류라고도 알려진 탄수화물은 식품에서 당, 섬유질, 전분으로 발견되는 대량영양소입니다. 탄수화물은 탄소, 수소, 산소 원자로 구성된 생체 분자로 일반적으로 수소와 산소의 비율이 2:1입니다.
자사는 제약 출하 시험, 제약 방법 개발, 식품 및 음료의 품질관리 시험 등 분석 시험을 위해 단순 탄수화물부터 복합 탄수화물까지 광범위한 탄수화물의 표준물을 제공합니다. 자사의 표준물은 크로마토그래피 기법에 의한 분석에 적합한 다양한 품질 등급으로 제공됩니다.
자사에서 제공하는 탄수화물 표준물은 다음과 같습니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
단당류
자사는 분석 표준물 또는 2차 제약 표준물/인증 참조 물질로 포도당, 과당, 갈락토스와 같은 일반적인 단당류를 제공합니다.
이당류
자사는 이당류 표준으로 유당, 자당, 말티톨, 말토스, D-(+)-멜리비오스, 팔레토오스, D-(+)-투라노스, D-(+)-셀로바이오오스, 갈락티놀 이수화물을 제공합니다.
올리고당
자사는 여러 종류 다당류 표준으로 이소말토트리오스, 1-케스토스, D-(+)-멜레지토스, 니스토스, 베르바스코스, D-(+)-라피노스 펜타하이드레이트, 베타-사이클로덱스트린, 아카르보스를 제공합니다.
다당류 및 전분
자사의 포트폴리오에는 GPC에 대한 덱스트란과 풀란 표준물 또는 전분 분석 키트를 위한 표준물이 포함됩니다.
이온 크로마토그래피용 탄수화물 용액
자사의 다양한 탄수화물 표준물에는 이온 크로마토그래피 용도를 위한 인증 참조 물질(CRM) 용액도 포함됩니다.
- ISO/IEC 17025 및 ISO 17034에 따른 제조 및 인증
- 대량 저울로 측정한 인증 정량 값을 보여주는 포괄적인 인증서와 함께 제공됩니다
- 국립도량형연구소(NMI)가 유지하는 1차 표준에 추적 가능