Merck
지질 표준 물질
이미지는 점성이 있는 황금빛 액체(오일 같은)가 숟가락에 따라지고 있는 모습을 나타냅니다. 흐릿한 초록색 배경은 자연 환경을 암시하며, 요리, 식품 성분, 건강 보충제 또는 천연물에 대한 주제와 관련이 있을 수 있습니다.
자사의 지질과 지방산 표준물질은 사이클로프로판과 유리 지방산, 식용유, 스테롤, 지방산 메틸에스테르(FAME), 글리세리드, 글리세롤부터 지방산 분해물, 트립타미드, 아미드까지 다양한 화합물로 구성되어 있습니다. 자사는 식품 매트릭스 검사, 미생물 검사, 기능성 식품 또는 영양제 분석, 임상 및 진단 검사, 예후 및 진단 바이오마커 발견에 적합한 분석 표준 물질을 제공합니다. 
더 알아보기:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
유리 지방산
자사의 유리 지방산 포트폴리오는 인증 표준 물질(CRM)과 포화 지방산과 불포화 지방산의 분석 표준물을 포함합니다. 또한 개별 포장된 순수 표준물의 키트도 포함되어 있습니다.
지방산 메틸에스테르(FAME)
지방산 메틸 에스테르는 지방과 메탄올 또는 지방과 유리 지방산의 메틸화는 에스테르 교환에 의해 생성됩니다. 지방산은 종종 FAME 유도체의 메틸화 후에 GC로 분석합니다. FAME은 또한 바이오디젤의 주요 성분입니다. 자사는 포괄적인 CRM 포트폴리오와 37가지 성분의 FAME CRM 혼합물을 포함한 FAME의 분석 표준물을 제공합니다. 이러한 다중 성분 표준 혼합물은 주요 단일 불포화 지방산과 다불포화 지방산을 포함하는 C4부터 C24까지의 지방산 메틸 에스테르를 포함합니다.
스테롤
스테롤 또는 스테로이드 알코올은 식물, 동물, 진균에 풍부한 지질입니다. 콜레스테롤과 같이 스테롤은 생물체의 세포막 또는 비타민과 호르몬 전구체로서 중요한 역할을 합니다. 자사의 포트폴리오는 순수 분석 표준물질과 동위원소 표지 CRM을 포함한 인증 표준 물질 용액을 포함합니다. 
식용유 및 에센셜 오일
자사는 지질 성분의 GC 지문분석과 함께 해바라기 또는 올리브 오일과 같은 식용유에 대한 다양한 분석 표준 등급의 제품을 제공합니다. 