Merck
NA2020
GenElute Blood Genomic DNA Kit
sufficient for 350 purifications
Synonym(s):
Blood Genomic DNA, Gen Elute
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Level
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
15-25°C, room temp
General description
The GenElute Blood Genomic DNA kit provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged (older than 24 hours) whole blood. The kit combines the advantages of silica binding with a microspin format, and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
Application
The purified genomic DNA is ready for downstream applications such as:
  • restriction endonuclease digestions
  • PCR
  • Southern blots
  • sequencing reactions
  • cloning
Biochem/physiol Actions
The starting material is lysed in a chaotropic salt-containing solution to ensure the thorough denaturation of macromolecules. The addition of ethanol causes the DNA to bind when the lysate is spun through a silica membrane in a microcentrifuge tube. A Prewash Solution is provided to help remove contaminants that are associated with aged (older than 24 hours) whole blood samples. After washing to remove contaminants, the DNA is eluted in 200 mL of a Tris-EDTA solution.
The expected yields of genomic DNA will vary depending on the amount and nature of the starting material used (for example, 4 to 10 μg of RNase A-treated DNA can be isolated from 200 μl of fresh whole blood in less than one hour). DNA purified with this kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
Features and Benefits
  • Starting material: Up to 200 μl of fresh or aged blood
  • Expected yield: Up to 10 μg
  • Elution volume: 400 μl
  • Time required: <40 min
  • A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
  • Compatible with many anticoagulants, including EDTA, Heparin, and Sodium Citrate
  • Typical yields 4-10 μg from 200 μL of whole blood
  • Pure genomic DNA with a A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9
  • Isolate DNA up to 50 kb in length
Other Notes
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ GenElute Blood Genomic DNA Kit
สามารถซื้อส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์แยกได้
หมายเลขสินค้า
คำอธิบาย
SDS & การกำหนดราคา
  • Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein 2
    SDS
  • Column Preparation Solution
    SDS
  • RNase A solution
    SDS
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
GenElute ™ Blood Genomic DNA Kit Protocol เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการแยกดีเอ็นเอจีโนมิกบริสุทธิ์ออกจากเลือดสดหรือเลือดครบอายุ
เรียนรู้พื้นฐานการแบ่งส่วนภาคเหนือและใต้ด้วยโปรโตคอลและการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนโมเลกุลไปยังเมมเบรนสนับสนุน
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Miri Cohen-Zinder et al.
Physiological genomics, 48(5), 367-376 (2016-03-20)
Ecological and economic concerns drive the need to improve feed utilization by domestic animals. Residual feed intake (RFI) is one of the most acceptable measures for feed efficiency (FE). However, phenotyping RFI-related traits is complex and expensive and requires special
Anika Daing et al.
Journal of periodontal & implant science, 42(5), 151-157 (2012-11-28)
Cyclooxygenase (COX) enzyme catalyzes the production of prostaglandins, which are important mediators of tissue destruction in periodontitis. Single nucleotide polymorphisms of COX2 enzyme have been associated with increasing susceptibility to inflammatory diseases. The present study evaluates the association of two
S K Sahu et al.
Oncogenesis, 5, e225-e225 (2016-05-10)
Tumor suppressor p53 is a critical player in the fight against cancer as it controls the cell cycle check point, apoptotic pathways and genomic stability. It is known to be the most frequently mutated gene in a wide variety of