Merck
C7657
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Clostridium histolyticum
品質水準
形状
powder
比活性
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
分子量
68-130 kDa
溶解性
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品は、膵管腺癌(PDAC)細胞株の単離および膵線維芽細胞の組織培養に使用されています。
クロストリジオペプチダーゼAは、コラーゲンの断片化後のMALDI-TOF(マトリックス支援レーザー脱離/イオン化飛行時間型)質量分析(MS)に基づいて少量のコラーゲンを評価するための定量法の記述に関する研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
組織からの効果的な細胞の遊離には、コラゲナーゼ酵素と中性プロテアーゼの作用を必要とします。コラゲナーゼは、酵素1モルあたり4グラムのカルシウム(Ca2+)原子によって活性化されます。培養濾液は、分子量68~130 kDaの間の、少なくとも7つの異なるプロテアーゼを含んでいると思われます。至適pHは6.3~8.8です。本酵素は、通常、組織サンプル中の結合成分を消化し、個々の細胞を遊離させるために使用されます。コラゲナーゼ処理により、幾つかの細胞が死ぬことがあります。通常、0.1~5 mg/mLの範囲にある濃度は、断片化に使用されます。反応時間は15分~数時間で、細胞死を起こし過ぎることなく満足のいく細胞解離効率が得られます。カルシウムとBSAを含有するKrebs Ringer緩衝液が好ましく、活性にはZn2+が必要です。
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
品質
クロストリパイン活性、非特異的中性プロテア-ゼ活性、およびトリプシン活性も有しています。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
調製ノート
保存溶液は、37℃、pH 7.4で、0.36 mMの塩化カルシウム(TESCA)を含有する50 mMのTES緩衝液(TESCA)に0.05~0.1 mg/mLのコラゲナーゼを溶解することにより調製できます。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7657-5G:
C7657-1G-PW:
C7657-PM:
C7657-100MG:
C7657-500MG:
C7657-5G-PW:
C7657-25MG:
C7657-500MG-PW:
C7657-BULK:
C7657-VAR:
C7657-100MG-PW:
C7657-25MG-PW:
C7657-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eddie Rodríguez-Carballo et al.
Genes & development, 31(22), 2264-2281 (2017-12-24)
The mammalian
Olivier Nolan-Stevaux et al.
Genes & development, 23(1), 24-36 (2009-01-13)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by the deregulation of the hedgehog signaling pathway. The Sonic Hedgehog ligand (Shh), absent in the normal pancreas, is highly expressed in pancreatic tumors and is sufficient to induce neoplastic precursor lesions in mouse
Maria Molinos et al.
Spine, 43(5), E274-E284 (2017-07-06)
Human intervertebral disc (hIVD) cells were isolated from 41 surgically excised samples and assessed for their phenotypic alterations with age. Toward the design of novel anti-aging strategies to overcome degenerative disc disease (DDD), we investigated age-correlated phenotypic alterations that occur
Maria M Glavas et al.
Scientific reports, 9(1), 3619-3619 (2019-03-08)
Childhood obesity and early rapid growth increase the risk for type 2 diabetes. Such early overnutrition can be modeled in mice by reducing litter size. We investigated the effects of early overnutrition and increased dietary fat intake on β cell
Lixing Zhang et al.
Cellular signalling, 29, 41-51 (2016-11-05)
Recent evidence suggests that mammary cells expressing R-spondin receptor and Wnt pathway regulator Lgr5, regarded as a stem cell marker in multiple tissues, might represent mammary stem cells (MaSCs). Whether L gr5 marks a multipotent subpopulation of Lin-CD24low/medCD49fhigh MaSCs remains
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.