Merck
109983
Sigma-Aldrich
2-クロロエチルビニルエーテル
99%, contains triethanolamine as stabilizer, contains MEHQ as stabilizer
別名:
(2-Chloroethoxy)ethene, 1-Chloro-2-vinyloxyethane, 2-Chloroethyl vinyl ether, 2-Vinyloxyethyl chloride, Vinyl 2-chloroethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
106.55
Beilstein:
773787
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
760 mmHg ( 109 °C)
品質水準
アッセイ
99%
含みます
300-500 triethanolamine as stabilizer
50-100 MEHQ as stabilizer
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
InChI Key
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
109983-BULK:
109983-25G:
109983-VAR:
109983-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)