Merck
144959
Sigma-Aldrich
4-エトキシ安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
197-199 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Ethoxybenzoic acid was used to prepare highly conducting and flexible few-walled carbon nanotube thin films.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
144959-VAR:
144959-25G:
144959-100G:
144959-BULK:
144959-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanjundan Ashok Kumar et al.
ACS nano, 5(3), 2324-2331 (2011-03-05)
We report an effective route to prepare highly conducting and flexible few-walled carbon nanotube (FWNT) thin films. The free-standing thin films were fabricated by functionalizing FWNTs with 4-ethoxybenzoic acid (EBA) via a direct Friedel-Crafts acylation reaction in a nondestructive polyphosphoric