アッセイ
≥98.0%
フォーム
(Powder or Crystals or Flakes)
mp
77-82 °C
溶解性
water: soluble 1 g/10 mL, clear to very slightly hazy, colorless
官能基
bromo
carboxylic acid
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
InChI Key
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
16490-INTR:
16490-500G:
16490-VAR:
26490-VAR:
16490-50G:
16490-BULK:
16490-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.