Merck
175927
Sigma-Aldrich
p-キシレン-d10
99 atom % D
別名:
1,4-ジメチルベンゼン-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4(CD3)2
CAS番号:
分子量:
116.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
GC/MS: suitable
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-ZGYYUIRESA-N
詳細
p-キシレン-d10は、p-キシレンの重水素化誘導体です。同位体純度は98 atom%Dです。4-n-アルキルオキシ-4'-シアノビフェニル(nOCB)の1OCB~12OCBに溶解した各p-キシレン溶液が調製されました。これらの溶液の2階配向秩序テンソルの成分SzzおよびSxx - Syyを重水素NMR分析によって求めました。人為由来の揮発性有機化合物(VOC)であり、二次生成有機エアロゾル(SOA)の生成に有用です。
アプリケーション
p-キシレン-d10は、埋立地で発生するガス中の揮発性有機化合物のGC/MS分析において内部標準物質(IS)として用いられています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175927-5G:4548173109435
175927-5X5G-N:
175927-10G:4548173109428
175927-BULK:
175927-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The crystal structures of m-xylene and p-xylene, C8D10, at 4.5 K.
Ibberson RM, et al.
Journal of Molecular Structure, 524(1), 121-128 (2000)
Dependence of solute orientational order on the structure and orientational order of the liquid crystal solvent. A deuterium NMR study of p-xylene-d10 dissolved in a series of 4-n-alkyloxy-4'-cyanobiphenyls.
Emsley JW, et al.
Liq. Cryst., 5(3), 953-967 (1989)
Evolution of the complex refractive index in the near UV spectral region in ageing secondary organic aerosol.
Flores JM, et al.
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 14, 4149-4187 (2014)
Zhihui Feng et al.
Food chemistry, 285, 347-354 (2019-02-25)
Tea aroma is determined by the nature of the plant, the production processes, and many other factors influencing its formation and release. The objective of this study was to investigate the impact of manufacturing processes on the aroma composition of
Characterisation of odorants emissions from landfills by SPME and GC/MS.
Davoli E, et al.
Chemosphere, 51(5), 357-368 (2003)